Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösungen für ionenselektive Elektrode
Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit diesen ISE-Fülllösungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 900017
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11727797
  • 111.84 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Fülllösungen Diese Lösungen wurden speziell für die empfohlenen ionenselektiven Elektroden entwickelt und verhindern Elektrodenstörungen durch Fülllösungen.
Merkmale:
  • Füll-/Wartungslösungen sind für den Einsatz mit ionenselektiven Elektroden (ISE) von Thermo Scientific™ Orion™ vorgesehen.
  • Optimum Result™ Diese ISE-Fülllösungen wurden speziell für die Ionplus™-Serie der ionenselektiven Elektroden entwickelt
Bestellinformationen:
  • Verpackt als Satz von 5 Flaschen mit je 2 oz. (5 x 60 ml), außer Kat. Nr. 951209, 951202 und 950202, verpackt als eine 60 ml-Flasche (2 oz.) und Kat. Nr. 954602, die als eine 50 ml-Flasche (1,6 oz.) geliefert wird.
Hinweis:
Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900018
Neue Artikelnummer: 900018-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fülllösung für ionenselektive Ammoniak-Elektroden
Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards
5 x 60 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCT1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number900017
ChargennummerBR1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number900017
ChargennummerAQ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 Catalog Number900017
ChargennummerZQ1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2021 Catalog Number900017
ChargennummerZT1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2021 Catalog Number900017
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösungen für ionenselektive Elektrode > Fülllösungen für ionenselektive Elektroden
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.