Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Fülllösungen für ionenselektive Elektrode
Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit diesen ISE-Fülllösungen.
Marke: Thermo Scientific™ 951202
Beschreibung
Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Fülllösungen Diese Lösungen wurden speziell für die empfohlenen ionenselektiven Elektroden entwickelt und verhindern Elektrodenstörungen durch Fülllösungen.
Merkmale:- Füll-/Wartungslösungen sind für den Einsatz mit ionenselektiven Elektroden (ISE) von Thermo Scientific™ Orion™ vorgesehen.
- Optimum Result™ Diese ISE-Fülllösungen wurden speziell für die Ionplus™-Serie der ionenselektiven Elektroden entwickelt
Bestellinformationen:
- Verpackt als Satz von 5 Flaschen mit je 2 oz. (5 x 60 ml), außer Kat. Nr. 951209, 951202 und 950202, verpackt als eine 60 ml-Flasche (2 oz.) und Kat. Nr. 954602, die als eine 50 ml-Flasche (1,6 oz.) geliefert wird.
Hinweis:
Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 900018
Neue Artikelnummer: 900018-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
Spezifikation
Fülllösung für ionenselektive Ammoniak-Elektroden | |
Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden | |
Ionenselektive Elektroden [ISE] Standards | |
60 ml |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.