Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Iodidelektroden
Erhalten Sie schnelle und belastbare Messergebnisse mit den Thermo Scientific™ Orion™ Iodid-Elektroden.
749.00 € - 1040.00 €
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10169860
|
Thermo Scientific™
9453BN |
BNC-Anschluss |
749.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10288420
|
Thermo Scientific™
|
Schraubverschluss | N/A | ||||||
10191351
|
Thermo Scientific™
9653BNWP |
BNC, wasserdicht |
840.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Iodid- Elektroden ermöglichen schnelle und stabile Messungen und sind mit einer integrierten SureFlow- Referenz ausgestattet.
Aufgrund der Kombinationsbauweise sind geringere Probengrößen erforderlich, was die anfallenden Abfallmengen verringert.
- Katalognummer des Kalibrierstandards: 945306 - 0,1 M NaI Erforderliche ISA Katalognummer: 940011
Spezifikation
ISE-Messgeräte |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.