Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Iodidelektroden
Erhalten Sie schnelle und belastbare Messergebnisse mit den Thermo Scientific™ Orion™ Iodid-Elektroden.
Marke:  Thermo Scientific™ 9453SC
884.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10288420
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Iodid- Elektroden ermöglichen schnelle und stabile Messungen und sind mit einer integrierten SureFlow- Referenz ausgestattet.
Aufgrund der Kombinationsbauweise sind geringere Probengrößen erforderlich, was die anfallenden Abfallmengen verringert.
  • Katalognummern der Kalibrierstandards: 945306 – 0,1 M NaI erforderlich ISA-Katalognummer: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Mit Schraubverschluss
ISE-Messgeräte
Ionenselektive Kombinationselektroden
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.