Learn More
Thermo Scientific™ Orion Economy Serie pH- Einstabmessketten
Ein standardmäßiges Docht- Diaphragma, Gel-gefüllte pH- Messelektrode mit verlängertem, über den pH-sensitiven Glaskegel hinausreichenden Epoxidharzschaft für raue Bedingungen
138.00 € - 286.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung |
---|---|
Diaphragma | Wick |
Material | Epoxid |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 bis 176 °F |
Produktcode | Marke | Typ | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10282391
|
Thermo Scientific™
910500 |
Non-refillable | BNC | ||||||
10111261
|
Thermo Scientific™
9106BNWP |
Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode, nicht nachfüllbar, Kolben | WPBNC |
138.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10314191
|
Thermo Scientific™
911600 |
Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode, nicht nachfüllbar, semi-mikro | BNC |
207.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10329930
|
Thermo Scientific™
912600 |
Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode, nicht nachfüllbar, Kolben | BNC |
286.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10597781
|
Thermo Scientific™
913600 |
Ag/AgCl pH-Kombinationselektrode, nicht nachfüllbar, flache Oberfläche | BNC |
261.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Ein standardmäßiges Docht- Diaphragma, Gel-gefüllte pH- Messelektrode mit verlängertem, über den pH-sensitiven Glaskegel hinausreichenden Epoxidharzschaft für raue Bedingungen
Die Thermo Scientific Orion pH- Einstabmesskette ist wartungsarm und eignet sich besonders für die Routine- pH- Wert- Messung. Der Epoxidharzschaft bietet lange Haltbarkeit für den Einsatz im Labor oder im Freien. Geringer Wartungsaufwand, da keine Fülllösung erforderlich ist.
- Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung
- 9106BNWP für einen pH- Bereich von pH 0 bis 14; alle anderen Elektroden für einen pH- Bereich von pH 0 bis 12
- Temperaturbereich von 0 ° bis 80 °C (32 ° bis 176 °F)
- Docht- Diaphragma
- Allzweckmodelle und Flachmembran-Modelle: 4,31 in. (11 cm) Länge × 0,43 in. (12 mm) Schaftdurchmesser, 0,62 in. (16 mm) Kappendurchmesser
- Halbmikro-Modell: 5,93 in. (15 cm) Länge × 0,25 in. (6 mm) Schaftdurchmesser, 0,18 in. (10 mm) Kappendurchmesser
- Anschluss: Wasserdichter BNC- Anschluss
- Anschluss: BNC
Spezifikation
Permanentes Ag/AgCl-Elektrolyt als Gelfüllung | |
Epoxid | |
32 bis 176 °F |
Wick | |
0 °C bis 80 °C | |
1 m |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.