Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Elektroden für gelösten Sauerstoff
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ Elektroden für gelösten Sauerstoff zur Unterstützung von BSB-Messungen. Enthält Membranmodul, O-Ring und interne Fülllösung.
Marke:  Thermo Scientific™ 181621
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15826571
  • 1870.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ Elektroden für gelösten Sauerstoff zur Unterstützung von BSB-Messungen. Enthält Membranmodul, O-Ring und interne Fülllösung.
Enthält: Edelstahlgehäuse, geschirmtes Kabel und Wartungs-Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektroden für gelösten Sauerstoff
3,04 m
DO-Sonden 34, 35
10 ft. .
Sauerstoffmessgeräte
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.