Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Elektroden für gelösten Sauerstoff
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ Elektroden für gelösten Sauerstoff zur Unterstützung von BSB-Messungen. Enthält Membranmodul, O-Ring und interne Fülllösung.
1870.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Elektroden für gelösten Sauerstoff |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sauerstoffmessgeräte |
Typ | DO-Sonden 34, 35 |
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ Elektroden für gelösten Sauerstoff zur Unterstützung von BSB-Messungen. Enthält Membranmodul, O-Ring und interne Fülllösung.
Enthält: Edelstahlgehäuse, geschirmtes Kabel und Wartungs-Kit.Spezifikation
Elektroden für gelösten Sauerstoff | |
Sauerstoffmessgeräte | |
DO-Sonden 34, 35 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.