Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Cyanid-Elektroden
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9406BN Cyanid-Halbzelle und der Orion 9606BNWP Sure-Flow Cyanid-Kombinationselektrode können Cyanidionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
504.56 € - 1045.20 €
Spezifikation
Diaphragma Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE-Messgeräte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10039150
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9406BN
BNC
1045.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10232591
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9406SC
Schraubverschluss N/A N/A N/A
10549131
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9606BNWP
BNC, wasserdicht
887.42 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9406BN Cyanid-Halbzelle und der Orion 9606BNWP Sure-Flow Cyanid-Kombinationselektrode können Cyanidionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Elektrode Orion 9606BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow-Referenzelektrode
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.
  • Der freiströmende Sure-Flow-Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
  • In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann der Sure-Flow-Referenzkontakt durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden
  • Die Cyanid-Halbzelle, zusammen mit der Orion 90-02 Referenzelektrode mit Doppel-Diaphragma verwendet, bietet die Vorteile eines Sure-Flow-Referenzkontakts.
  • Katalognummer des Kalibrierungsstandards: Siehe Gebrauchsanweisung
  • Erforderliche ISA-Katalognummer: 951011
Spezifikation
Spezifikation
Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
ISE-Messgeräte
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Cyanid-Elektroden