Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Cyanid-Elektroden
Artikelnummer. 10232591
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC
BNC, wasserdicht
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10232591
Marke: Thermo Scientific™ 9406SC
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9406BN Cyanid-Halbzelle und der Orion 9606BNWP Sure-Flow Cyanid-Kombinationselektrode können Cyanidionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9406BN Cyanid-Halbzelle und der Orion 9606BNWP Sure-Flow Cyanid-Kombinationselektrode können Cyanidionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Elektrode Orion 9606BNWP bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow-Referenzelektrode
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.
  • Der freiströmende Sure-Flow-Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
  • In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann der Sure-Flow-Referenzkontakt durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden
  • Die Cyanid-Halbzelle, zusammen mit der Orion 90-02 Referenzelektrode mit Doppel-Diaphragma verwendet, bietet die Vorteile eines Sure-Flow-Referenzkontakts.
  • Katalognummer des Kalibrierungsstandards: Siehe Gebrauchsanweisung
  • Erforderliche ISA-Katalognummer: 951011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Schraubverschluss
Beschreibung Mit Schraubverschluss
Diaphragma Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE Meter
Typ Ionenselektive Kombinationselektrode
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.