Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Zubehör für Trübungsmessgeräte
Ergänzen Sie Ihr Trübungsmessgerät mit dem nötigen Zubehör wie Trübungsküvetten, Primärtrübungsstandards, Formazin-Trübungsstandards und vieles mehr.
29.25 € - 342.71 €
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11757717
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AC45FZ
Formazin Trübungsstandard, 4.000 NTU, 475 ml
88.64 €
475 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10494362
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AC45ST
Primäre Standards für AQ4500, SDVB für 0, 1,0, 10, 100, 1.000 NTU
342.71 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11767717
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AC45S1
Kit mit Silikonöl und Tuch
29.25 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11722178
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AC2T24
Ersatzröhrchen für Trübungsmessungen
180.90 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10672853
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
AQ4CBL
RS232-Kabel zum Hochladen von Methoden und Herunterladen von Daten in das AQ4000/AQ4500
212.06 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ergänzen Sie Ihr Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Trübungsmessgerät mit dem nötigen Zubehör. Unser Zubehörsortiment für Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Trübungsmessgeräte umfasst Trübungsküvetten, Primärtrübungsstandards, Formazin-Trübungsstandards und vieles mehr. Unser Orion AQUAfast AQ4500 Trübungsmessgerät verfügt über erweiterte Funktionen, zum Beispiel eine duale Lichtquelle, sowie die Zulassung für Trinkwasser- und Abwasseruntersuchungen durch die US-Umweltbehörde EPA. Halten Sie Schritt mit unterschiedlichen behördlichen Bestimmungen: Verwenden Sie die weiße LED-Lichtquelle für Messungen gemäß EPA 180.1 oder die IR (Infrarot)-LED für Messungen gemäß ISO 7027. Wählen Sie unter verschiedenen Messmodi wie EPA 180.1, ISO-Nephelometrie, ISO-Absorption, prozentuale Transmission, EBC und ASBC. Dass Messgerät ist wasserdicht gemäß IP67, zeichnet 100 Datenpunkte auf und verfügt über eine durchschnittliche Batterielebensdauer von 2500 Stunden bei unregelmäßigem Betrieb.
Das Zubehörsortiment für das Orion AQUAfast Trübungsmessgerät umfasst Primärstandards, Formazin-Trübungsstandard, Silikonöl und Tuch sowie Ersatz-Trübungsküvetten.
Eingeschränkte Garantiedauer: Gemäß den in den Verkaufsbedingungen festgelegten Garantiebestimmungen und -ausschlüssen gilt für dieses Produkt eine neunzigtägige (90) Garantie ab Auslieferungsdatum.
Haftungsausschluss bezüglich der Einschränkung der Verwendung auf interne Forschungszwecke: Die Einschränkung für den Erwerber in Bezug auf die Nutzung des Produkts/der Produkte ausschließlich für interne Forschungszwecke gilt nicht für das Produkt/die Produkte auf den mit dieser Erklärung verknüpften Webseiten.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Zubehör für Trübungsmessgeräte