Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Zubehör für Trübungsmessgeräte
Ergänzen Sie Ihr Trübungsmessgerät mit dem nötigen Zubehör wie Trübungsküvetten, Primärtrübungsstandards, Formazin-Trübungsstandards und vieles mehr.
Marke:  Thermo Scientific™ AC2T24
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11722178
  • 180.90 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ergänzen Sie Ihr Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Trübungsmessgerät mit dem nötigen Zubehör. Unser Zubehörsortiment für Orion™ AQUAfast™ AQ4500 Trübungsmessgeräte umfasst Trübungsküvetten, Primärtrübungsstandards, Formazin-Trübungsstandards und vieles mehr. Unser Orion AQUAfast AQ4500 Trübungsmessgerät verfügt über erweiterte Funktionen, zum Beispiel eine duale Lichtquelle, sowie die Zulassung für Trinkwasser- und Abwasseruntersuchungen durch die US-Umweltbehörde EPA. Halten Sie Schritt mit unterschiedlichen behördlichen Bestimmungen: Verwenden Sie die weiße LED-Lichtquelle für Messungen gemäß EPA 180.1 oder die IR (Infrarot)-LED für Messungen gemäß ISO 7027. Wählen Sie unter verschiedenen Messmodi wie EPA 180.1, ISO-Nephelometrie, ISO-Absorption, prozentuale Transmission, EBC und ASBC. Dass Messgerät ist wasserdicht gemäß IP67, zeichnet 100 Datenpunkte auf und verfügt über eine durchschnittliche Batterielebensdauer von 2500 Stunden bei unregelmäßigem Betrieb.
Sie können Daten im internen Speicher aufzeichnen oder ein AQ4Cbl-Kabel bestellen, um Daten an einen Drucker zu senden oder Ergebnisse mit Zeit-/Datumsstempel an einen Computer zu übertragen.
  • US EPA-Zulassung für Trinkwassertests gemäß 40 CFR Teil 141, Band 74, Nr. 147, Montag, 3. August 2009. Bestimmungen und Vorschriften S. 38351-38356
  • Doppelquelle gemäß EPA 180.1 und ISO 7027
  • Nephelometrische und ratiometrische Messungen mit automatischer Messbereichseinstellung
  • Tragbares Trübungsmessgerät, wasserdicht gemäß IP67
  • Messwerte im Bereich von 0 bis 1000 NTU in verschiedenen Maßeinheiten: NTU, FTU, FNU, ASBC oder EBC
Im Lieferumfang enthalten:
  • AQ4500 Messgerät
  • Satz mit 5 USEPA-zugelassenen primären Kalibrierstandards
  • 7 Glasfläschchen
  • Bedienungsanleitung
  • Transportkoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzröhrchen für Trübungsmessungen
AQ4500 Trübungsmessgerät
Ersatzröhrchen für Trübungsmessungen
US EPA-Zulassung für Trinkwassertests gemäß 40 CFR Teil 141, Band 74, Nr. 147, Montag, 3. August 2009.Regeln und Vorschriften pg 38351-38356.EPA 180.1 und ISO 7029
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.