Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP Kohlendioxid-Elektrode
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP Kohlendioxidelektrode messen Sie Kohlendioxid, Carbonat und Bikarbonat in wässrigen Lösungen schnell und genau.
Marke:  Thermo Scientific™ 9502BNWP
800.41 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11996069
  • 894.45 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP Kohlendioxid-Elektrode messen Sie Kohlendioxid, Carbonat und Bikarbonat in wässrigen Lösungen schnell und genau.
Bestellinformationen:
  • Kalibrierstandards: 950206 (0,1 M NaHCO3); 950207 (100 ppm als CaCO3)
  • Erforderliche ISA: 950210
  • 4 Ersatzmembranen mit O-Ringen: 950204
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC, wasserdicht
Kohlendioxid-Elektrode
Mit wasserfestem BNC-Anschluss
Kohlendioxid-Elektrode
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ 9502BNWP Kohlendioxid-Elektrode > Mit wasserfestem BNC-Verbindungsstück
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.