Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix Replacement Bioreactor BallProbe
Replacement BallProbe for use with the MarqMetrix All-In-One process raman analyzer.
Marke:  Thermo Scientific™ 810-02851-01
Artikelnummer. 17749417
  • 14025.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Suitable for continuous exposure to dilute and concentrated acids (hot & cold), bases and most organic solvents including ethanol, THF, ethyl acetate, acetone, DCM, toluene, pentane and acetonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz-Bioreaktorkugelsonde
MarqMetrix All-In-One Process Raman-Analyzer
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MarqMetrix Replacement Bioreactor BallProbe > Replacement Part