Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9156BNWP pH-Kombinationselektrode
Die Thermo Scientific™ Orion 9156BN pH-Kombinationselektrode wurde für die routinemäßige Messung von pH-Werten unter widrigen Bedingungen entwickelt.
152.64 € - 184.92 €
Spezifikation
Diaphragma Glasfaser
Material Epoxidschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 90 °C°
Art der Fülllösung 4M KCl mit Ag / AgCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10136620
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9156BNWP
Wasserdicht
184.92 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10577591
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9156SC
Schraubverschluss Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9156BN pH-Kombinationselektrode wurde für die routinemäßige Messung von pH-Werten unter widrigen Bedingungen entwickelt.
Der bruchsichere Elektrodenschaft reicht über die pH-Membranspitze hinaus und schützt diese.
  • Material: Elektrodenkörper aus Epoxidharz
  • pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0° bis 90°C Bezugssystem: Ag/AgCl Diaphragma: Glasfaser Abmessungen: 120 x 12 mm
  • Genauigkeit pH-Wert: 0,02 Fülllösung: 4M KCl mit Ag/AgCl
  • Nachfüllbar
  • Für routinemäißge Messungen des pH-Wertes
  • Für den Einsatz im Feld, Labor und Bildungseinrichtungen
  • Kappendurchmesser: 16 mm
60 ml-Flasche Orion Elektrodenfülllösung, 900011
Spezifikation
Spezifikation
Glasfaser
0 bis 14
4M KCl mit Ag / AgCl
0,02
4,7 in.
0.47 Zoll
16mm
Epoxidschaft
0 °C° bis 90 °C°
Ag/AgCl
32 °F bis 194 °F
120mm
12mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.