Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9156BNWP pH-Kombinationselektrode
Die Thermo Scientific™ Orion 9156BN pH-Kombinationselektrode wurde für die routinemäßige Messung von pH-Werten unter widrigen Bedingungen entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ 9156BNWP
156.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9156BN pH-Kombinationselektrode wurde für die routinemäßige Messung von pH-Werten unter widrigen Bedingungen entwickelt.
Der bruchsichere Elektrodenschaft reicht über die pH-Membranspitze hinaus und schützt diese.
Im Lieferumfang enthalten:
- 60 ml-Flasche Orion Elektrodenfülllösung, 900011
Spezifikation
Mehrzweck-pH-Kombinationselektrode mit Epoxidgehäuse und wasserdichtem BNC-Anschluss | |
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode, wasserfester BNC-Anschluss | |
Orion pH-Messgerät | |
0,02 | |
4,7 in. | |
0.47 Zoll | |
16mm |
Wasserdicht | |
Epoxidschaft | |
0 °C° bis 90 °C° | |
4M KCl mit Ag / AgCl | |
Ag/AgCl | |
32 °F bis 194 °F | |
120mm | |
12mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.