Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726321.50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Gehäuse G16 | |
240°bis 250 °C | |
50 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ WAX | |
GC, Wässrige Lösungen | |
0,25 μm | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ WAX GC-Kapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur