Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726470.30
600.82 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Spezifikation
0,4 mm | |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ d-6 | |
0,25 μm | |
Je 1 |
Ideal für MSD- und PND-Detektoren. | |
0,25 mm | |
Gaschromatographie (GC) | |
30 m |