Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726465.50
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10358301
  • 1255.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,4 mm
GC Kapillarsäule
Optima™ d-6
0,2 μm
Je 1
Ideal für MSD- und PND-Detektoren.
0,2 mm
Gaschromatographie (GC)
50 m
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,2mm; Filmstärke:Gehäuse 0.2um