Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726525.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,8 mm | |
0,53 mm | |
Gehäuse G27 | |
340 °C | |
30 m |
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule | |
Optima™ 5 | |
Gaschromatographie (GC) | |
2 μm | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule > Länge:30m; Innendurchmesser:0,53mm; Filmstärke:Gehäuse 2um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur