Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726841.50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,4 mm | |
0,2 mm | |
Gehäuse G46 | |
300°bis 320 °C | |
50 m |
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule | |
Optima™ 1701 | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,5 μm | |
Je 1 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,2mm; Filmstärke:Gehäuse 0.5um
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction