Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726058.10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10506511
  • 280.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,4 mm
0,25 mm
Gehäuse G46
300°bis 320 °C
10 m
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 1701
Gaschromatographie (GC)
0,25 μm
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule > Länge:10 m; ID:0,25 mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um