Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726545.30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10348401
  • 749.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,8 mm
0,53 mm
Gehäuse G46
280°bis 300 °C
30 m
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 1701
Gaschromatographie (GC)
1 μm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule > Länge:30m; Innendurchmesser:0,53mm; Filmstärke:Gehäuse 1um