Learn More
Kartell™ X200 URINE CONTAINER, STERILE, 200 ml
Aus Polypropylen für Klarheit und Langlebigkeit. Der Kartell™ Urinbecher mit rotem Schraubverschluss bietet eine hervorragende Lösung für Probenahme, Lagerung und Transport von Urin.
Marke: Kartell™ 0564400
120.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE-Kennzeichnung, IVD-Zulassung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Einzelschale, einzeln verpackt
- Durchmesser 66 mm
- Höhe 95 mm
- Unterteilung in 25 ml
Spezifikation
Rot | |
Polypropylen | |
CE/IVD |
Schraubverschluss | |
Steril | |
200 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ X200 URINE CONTAINER, STERILE, 200 ml > dimCapacityMetric: 200 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur