Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17-TG GC-Kapillarsäule
297.00 € - 646.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
Stationäre Phase | Optima™ 17-TG |
USP-Typ | G1, G2, G38 |
Typ | GC Kapillarsäule |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10777852
|
Macherey-Nagel™
726131.10 |
10 m |
297.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10680532
|
Macherey-Nagel™
726131.25 |
25 m |
646.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
0,5 mm | |
Optima™ 17-TG | |
GC Kapillarsäule | |
0,5 μm |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
370 °C | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 17-TG GC-Kapillarsäule