Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 17-TG GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726131.25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10680532
  • 646.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
G1, G2, G38
370 °C
25 m
GC Kapillarsäule
Optima™ 17-TG
Gaschromatographie (GC)
0,5 μm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 17-TG GC-Kapillarsäule > Länge: 25 m