Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Hochleistungskapillarsäule
605.00 € - 1155.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Optima™ 1 |
---|---|
USP-Typ | G1, G2, G38 |
Typ | Hochleistungs-GC-Kapillarsäule |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10207583
|
Macherey-Nagel™
726832.25 |
25 m | 0,2 mm |
605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10601122
|
Macherey-Nagel™
726805.60 |
60 m | 0,32 mm |
1155.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10240972
|
Macherey-Nagel™
726931.30 |
30 m | 0,32 mm |
646.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Optima™ 1 | |
G1, G2, G38 | |
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Hochleistungskapillarsäule