Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726805.60
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10601122
  • 1155.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,5 mm
0,32 mm
G1, G2, G38
340°bis 360 °C
60 m
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 1
Trennung von Bauteilen nach Siedepunkten
3 μm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 GC-Hochleistungskapillarsäule > Länge: 60 m