missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Splash-resistant Medical Mask
These splash-resistant medical masks are designed for those with sensitive skin, providing less irritation against the face.
5.60 €
Spezifikation
Fastening Type | Binder |
---|---|
Material | Polypropylen |
Modell | Vergrößert |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17790189
|
Kolmi Hopen™
M34001-30 |
Weiß |
5.60 €
40 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17710209
|
Kolmi Hopen™
M34301-30 |
Honigfarben |
5.60 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17700209
|
Kolmi Hopen™
M34201-30 |
Grün |
5.60 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17700199
|
Kolmi Hopen™
M34101-30 |
Blau |
5.60 €
40 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Protects environment from droplets from wearer
- Provides protection against biological fluids
- Effective against bacteria, particles, and viruses
- Non-irritating inner layer
- Inner layer is specially designed to reduce moisture and wick away sweat
- Used by healthcare workers to reduce risk of infection or in the operating room
Spezifikation
Binder | |
Vergrößert | |
Ja | |
Ja |
Polypropylen | |
(EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
Medizinisch | |
40 Packungen |