Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Splash-resistant Medical Mask
These splash-resistant medical masks are designed for those with sensitive skin, providing less irritation against the face.
Marke: Kolmi Hopen™ M34301-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.52000kg
Beschreibung
- Schützt die Umwelt vor Tröpfchen vom Trägern
- Bietet Schutz vor biologischen Flüssigkeiten
- Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren
- Nicht reizende Innenschicht
- Die Innenschicht wurde speziell entwickelt, um Feuchtigkeit zu reduzieren und Schweiß abzuleiten
- Wird von Mitarbeitern im Gesundheitswesen verwendet, um das Infektionsrisiko zu verringern oder im Operationssaal zu arbeiten
Spezifikation
Honigfarben | |
Polypropylen | |
(EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
≥ 99 % | |
Ja |
Binder | |
Vergrößert | |
Ja | |
Medizinisch | |
40 Packungen |