Learn More
B Braun™ Dreiteilige Omnifix™ Solo Einweg-Spritze mit außermittigem Luer-Tip
Die B Braun™ Omnifix Solo 3-teilige Spritze mit exzentrischem Luer-Anschluss eignet sich zur Versorgung von Patienten, bei denen eine besonders langsame Aspiration und Injektion erforderlich ist.
39.52 € - 67.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993
Material Polypropylen (Kolben), Synthetischer Gummi (Stopfen)
Farbe Naturfarben
Beschreibung Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur langsamen Aspiration und Injektion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10470801
Unterlagen ansehen
B Braun™
4616103V
10 ml
67.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10666941
Unterlagen ansehen
B Braun™
4616200V
20 ml
40.37 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10713047
Unterlagen ansehen
B Braun™
4616025V
3 ml
39.52 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweg
  • Schwarze Graduierungen mit starkem Kontrast
  • Exzentrische Luer-Spitze
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993
Naturfarben
Zur langsamen Aspiration und Injektion
Dreiteilige Spritze mit exzentrischer Luer-Spitze
100/Pckg.
Ja
Polypropylen (Kolben), Synthetischer Gummi (Stopfen)
Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast
Ja
Ja
Luer-Konus, exzentrisch
Steril
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
B Braun™ Dreiteilige Omnifix™ Solo Einweg-Spritze mit außermittigem Luer-Tip