Learn More
Oleinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10455375
Oleinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455375
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10455375
Marke: Thermo Scientific Acros 270290250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-80-1
Summenformel C18H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.47
MDL-Nummer MFCD00064242
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
IUPAC-Name (Z)-Octadec-9-ensäure
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic acid
Schmelzpunkt 13.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 360.0°C
Flammpunkt 189°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Brechungsindex 1.4585 to 1.4605
Menge 25 g
Beilstein 02,463
Fieser 01,759
Merck Index 15,6921
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether,, fixed and volatile oils
Viskosität 39.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 282.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number270291000,270290050,270290250
ChargennummerA0427350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number270291000,270290050,270290250
ChargennummerA0454676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number270291000,270290050,270290250
ChargennummerA0437568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number270291000,270290050,270290250
ChargennummerA0396882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number270291000,270290050,270290250
Name des Produkts
Oleinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >