Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marke: Kern Sohn 327-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Knob shape
- Polished stainless steel
Spezifikation
F1 | |
Stainless Steel | |
50 g | |
± 0.3 mg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Kern Sohn OIML Class F1 Knob Test Weight
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur