Learn More
OHAUS™ Drei-Strahlen-Waagen
Genau, robust und zuverlässig. OHAUS Drei-Strahlen-Waagen sind mit Wägeschalen und Lagerdeckeln aus Edelstahl ausgestattet, die Rost und Korrosion verhindern.
Marke:  OHAUS™ 80000012
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10551792
  • 318.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
ERSTICKUNGSGEFAHR (1). Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzisionsguss und tiefe Einkerbungen im Strahl für allzeit genaue Werte
  • Präzisionsgeschliffene Messerkanten und selbstausrichtende Achatlager für maximale Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
  • Genau mit schneller Reaktionszeit
  • Magnetische Dämpfung minimiert Schwingungen
  • Schwere Zinkbasis kippt nicht so leicht wie Gussaluminium
Spezifikationen
  • Kapazität: 610 g (2610 g mit Anfügegewichten)
  • Lesbarkeit: 0.1 g
  • Vorderer Strahl: 10 × 0.1 g
  • Mittlerer Strahl: 500 × 100 g
  • Hinterer Strahl: 100 × 10 g
  • Feineinstellung (nur Dial-O-Gram™-Modell): 10 × 0.1 g
  • Wannengröße: 21.2 cm (6 in.) Durchmesser
  • Abmessungen: 45.7 × 30.5 × 22.3 cm (18 × 12 × 9 in., L x B x H)
Dial-O-Gram-Modell inklusive erweiterte Funktionen
  • Direkt ablesbare Feineinstellung für schnellere Wiegeergebnisse
  • Tarastrahl ermöglicht es, Behälter bis zu 225 g auszubalancieren
  • Ergänzung von Stange und Klammerzubehör (S40022B), um spezifische Schwerkraftbestimmungen durchzuführen
Stange und Klammer relativer Dichte
  • Anhängen der Waage über der Tischplatte, um relative Dichte zu messen
Poly-Schaufel und Gegengewicht
  • Ideal zum Zurückhalten aller gewogenen Objekte
  • Gegengewicht stellt Waage auf null zurück, wenn sich auf der Plattform nichts außer der Schaufel befindet
  • Schaufel und Gegengewicht aus Edelstahl mit robuster Konstruktion für lange Haltbarkeit
Hinweis:
S40028 verfügt über einen Kunststoffbehälter
Serviceleistungen
5 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 in.
9 Zoll
22,86 cm
30,48 cm
Edelstahl
18 in.
45,72 cm
0.61 kg (1.34 lbs)
15,2 cm
10 x 0.1 g (vorderer Strahl), 500 x 100 g (mittlerer Strahl), 100 x 10 g (hinterer Strahl)
12 in.
750-S0
7.05 lb.
3,2 kg
5 Jahre
Dreistrahlige mechanische Waage