Learn More
OHAUS™ Drei-Strahlen-Waagen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
1650-00
710-00
750-S0
760-00
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Präzisionsguss und tiefe Einkerbungen im Strahl für allzeit genaue Werte
- Präzisionsgeschliffene Messerkanten und selbstausrichtende Achatlager für maximale Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
- Genau mit schneller Reaktionszeit
- Magnetische Dämpfung minimiert Schwingungen
- Schwere Zinkbasis kippt nicht so leicht wie Gussaluminium
Spezifikationen
- Kapazität: 610 g (2610 g mit Anfügegewichten)
- Lesbarkeit: 0.1 g
- Vorderer Strahl: 10 x 0.1 g
- Mittlerer Strahl: 500 x 100 g
- Hinterer Strahl: 100 x 10 g
- Feineinstellung (nur Dial-O-Gram™-Modell): 10 x 0.1 g
- Wannengröße: 21.2 cm (6 in.) Durchmesser
- Abmessungen: 45.7 x 30.5 x 22.3 cm (18 x 12 x 9 in., L x B x H)
Dial-O-Gram-Modell inklusive erweiterte Funktionen
- Direkt ablesbare Feineinstellung für schnellere Wiegeergebnisse
- Tarastrahl ermöglicht es, Behälter bis zu 225 g auszubalancieren
- Ergänzung von Stange und Klammerzubehör (S40022B), um spezifische Schwerkraftbestimmungen durchzuführen
Stange und Klammer relativer Dichte
- Anhängen der Waage über der Tischplatte, um relative Dichte zu messen
Poly-Schaufel und Gegengewicht
- Ideal zum Zurückhalten aller gewogenen Objekte
- Gegengewicht stellt Waage auf null zurück, wenn sich auf der Plattform nichts außer der Schaufel befindet
- Schaufel und Gegengewicht aus Edelstahl mit robuster Konstruktion für lange Haltbarkeit
Hinweis:
S40028 verfügt über einen Kunststoffbehälter
Garantie
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale | 6 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Schale | 15,2 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 9 Zoll |
| Kalibrierung | 10 x 0.1 g (vorderer Strahl), 500 x 100 g (mittlerer Strahl), 100 x 10 g (hinterer Strahl) |
| Tiefe (metrisch) | 22,86 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Höhe (metrisch) | 30,48 cm |
| Modell | 710-00 |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 7.05 lb. |
| Mehr anzeigen |