Learn More
OHAUS™ Drei-Strahlen-Waagen
Genau, robust und zuverlässig. OHAUS Drei-Strahlen-Waagen sind mit Wägeschalen und Lagerdeckeln aus Edelstahl ausgestattet, die Rost und Korrosion verhindern.
Marke: OHAUS™ 80000006
Benachrichtigungen:
ERSTICKUNGSGEFAHR (1). Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Beschreibung
- Präzisionsguss und tiefe Einkerbungen im Strahl für allzeit genaue Werte
- Präzisionsgeschliffene Messerkanten und selbstausrichtende Achatlager für maximale Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
- Genau mit schneller Reaktionszeit
- Magnetische Dämpfung minimiert Schwingungen
- Schwere Zinkbasis kippt nicht so leicht wie Gussaluminium
- Kapazität: 610 g (2610 g mit Anfügegewichten)
- Lesbarkeit: 0.1 g
- Vorderer Strahl: 10 × 0.1 g
- Mittlerer Strahl: 500 × 100 g
- Hinterer Strahl: 100 × 10 g
- Feineinstellung (nur Dial-O-Gram™-Modell): 10 × 0.1 g
- Wannengröße: 21.2 cm (6 in.) Durchmesser
- Abmessungen: 45.7 × 30.5 × 22.3 cm (18 × 12 × 9 in., L x B x H)
Dial-O-Gram-Modell inklusive erweiterte Funktionen
- Direkt ablesbare Feineinstellung für schnellere Wiegeergebnisse
- Tarastrahl ermöglicht es, Behälter bis zu 225 g auszubalancieren
- Ergänzung von Stange und Klammerzubehör (S40022B), um spezifische Schwerkraftbestimmungen durchzuführen
Stange und Klammer relativer Dichte
- Anhängen der Waage über der Tischplatte, um relative Dichte zu messen
Poly-Schaufel und Gegengewicht
- Ideal zum Zurückhalten aller gewogenen Objekte
- Gegengewicht stellt Waage auf null zurück, wenn sich auf der Plattform nichts außer der Schaufel befindet
- Schaufel und Gegengewicht aus Edelstahl mit robuster Konstruktion für lange Haltbarkeit
Hinweis:
S40028 verfügt über einen Kunststoffbehälter
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
6 in. | |
9 Zoll | |
22,86 cm | |
30,48 cm | |
Edelstahl | |
18 in. | |
45,72 cm | |
0.61 kg (1.34 lbs) |
15,2 cm | |
500 x 100 g (mittlerer Strahl), 100 x 10 g (hinterer Strahl), 10 x 0.1 g (Drehscheibe) | |
12 in. | |
1650-00 | |
7.05 lb. | |
3,2 kg | |
5 Jahre | |
Dreistrahlige Dial-O-Gram™ Waage |