Learn More
Leica Microsystems Objektiv HI-Plan
Kostengünstiges, hochwertiges Mikroskopobjektiv für Sichtfelder bis 20 mm. Das Leica Microsystems™ HI Plan bietet Objektiv bietet eine gute chromatische Korrektur bei zwei Wellenlängen, Ebenheit über das gesamte Sichtfeld und scharfe Bildränder.
Marke: Leica Microsystems 11506241
Beschreibung
Das Leica DM1000 ist das ideale Gerät für biologische, medizinische und klinische Labore. Anhand einer einer Auswahl an Beobachtungsröhrchen, ergonomischen Modulen, Zielen und einstellbaren Steuerungen kann das Gerät für bestimmte Anforderungen konfiguriert werden. Bitte beachten Sie, dass ein Komplettsystem aus dem Hauptmikroskop, einem Beobachtungsröhrchen und der Hellfeld- oder der Phasenkontrast-Ausrüstung besteht. Für Fluoreszenz-Ausrüstungen muss auch die Hellfeld- oder Phasenkontrast-Ausrüstung bestellt werden.Spezifikation
HI-Planobjektiv | |
Gehäuse 100X | |
Je 1 |