Learn More
o-Tolualdehyd, Stabilisiert 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.00 € - 219.09 €
Chemische Identifikatoren
CAS 529-20-4, 123-31-9
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00003338
InChI-Schlüssel BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
IUPAC-Name 2-Methylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC=CC=C1C=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10489743
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
152430250
25 g Glasflasche
40.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10716001
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
152431000
100 g Glasflasche
107.54 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10387800
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
152432500
250 g Glasflasche
219.09 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
529-20-4, 123-31-9
120.15
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
10722
2-Methylbenzaldehyd
C8H8O
MFCD00003338
o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
CHEBI:27434
CC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
o-Tolualdehyde
529-20-4, 123-31-9
Farblos bis hellgelb
199°C to 200°C
Authentic
C8H8O
1.5460 to 1.548
07, 295
1.039
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
CC1=CC=CC=C1C=O
0.1% hydroquinone
10722
120.15
Flüssigkeit
98%
-35°C
1.0390g/mL
67°C
97.5% min. (GC)
CH3C6H4CHO
MFCD00003338
15, 9686
o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
2-Methylbenzaldehyd
120.15
CHEBI:27434
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May produce an allergic reaction.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 208-452-2
Produktidentifikator
  • o-Tolualdehyde, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.