Learn More
o-Tolualdehyd, Stabilisiert 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387800
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-20-4, 123-31-9
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00003338
InChI-Schlüssel BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
IUPAC-Name 2-Methylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolualdehyde
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -35°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0390g/mL
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CHO
Brechungsindex 1.5460 to 1.548
Menge 250 g
Beilstein 07, 295
Merck Index 15, 9686
Relative Dichte 1.039
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolualdehyde, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.