Learn More
O-Cresolsulfonphthaleindi-(Methyl-Iminodiessigsäure), Natriumsalz, rein, spezielles Reagenz für Metalle, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 g |
Verpackung | Glasgefäß |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- o-Cresolsulfonphthaleindi-(methyl-iminodiacetic acid) sodium salt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
O-Cresolsulfonphthaleindi-(Methyl-Iminodiessigsäure), Natriumsalz, rein, spezielles Reagenz für Metalle, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur