Learn More
Cole-Parmer™ Nylon-Nutzbürsten
Diese kostengünstigen, hochwertigen Bürsten eignen sich optimal für allgemeine Reinigungsanwendungen. Cole-Parmer™ Nutzbürsten zeichnen sich durch einen weißen Kunststoffgriff aus, der weder das Bakterienwachstum fördert noch Wasser aufnimmt.
14.75 € - 27.75 €
Spezifikation
Produkttyp | Mehrzweckbürste |
---|---|
Bristle Material | Nylon |
Griffmaterial | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (metrisch) Borste | 130 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11755229
|
Cole-Parmer™
84550-31 |
500 mm |
27.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11735229
|
Cole-Parmer™
84550-30 |
200 mm |
14.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Langlebige Bürsten aus Nylonborsten und Griff aus Hartplastik
Spezifikation
Mehrzweckbürste | |
Kunststoff | |
130 mm | |
140 mm |
Nylon | |
Weiß | |
Allgemeine Reinigungsanwendungen | |
Je 1 |