Learn More
Cole-Parmer™ Nylon-Nutzbürsten
Diese kostengünstigen, hochwertigen Bürsten eignen sich optimal für allgemeine Reinigungsanwendungen. Cole-Parmer™ Nutzbürsten zeichnen sich durch einen weißen Kunststoffgriff aus, der weder das Bakterienwachstum fördert noch Wasser aufnimmt.
Marke:  Cole-Parmer™ 84550-30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11735229
  • 14.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Langlebige Bürsten aus Nylonborsten und Griff aus Hartplastik
Spezifikation
Spezifikation
Mehrzweckbürste
Kunststoff
130 mm
140 mm
Je 1
Nylon
Weiß
Allgemeine Reinigungsanwendungen
200 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Nylon-Nutzbürsten > Grifflänge:200mm