missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Universalscheren aus Nylon
12.45 € - 14.60 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10565292
|
Usbeck Laborgeraete™
4280 |
170 mm |
12.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10075651
|
Usbeck Laborgeraete™
4281 |
230 mm |
14.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Universalschere | |
Nylon |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Universalscheren aus Nylon