Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Universalscheren aus Nylon
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 4281
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10075651
  • 14.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Universalschere
230 mm
Nylon
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Universalscheren aus Nylon > Länge:230mm