Learn More
Tocris Bioscience™ NVP ADW 742
ATP-competitive inhibitor of IGF1R
Marke: Tocris Bioscience™ 5247/50
615.97 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NVP ADW 742 is an ATP-competitive inhibitor of IGF1R (IC50 in the range of 0.1-0.2 μM). Also inhibits c-Kit kinase activity (IC50 in the range of 3-5 μM). Exhibits a synergistic effect with Imatinib (Cat. No. 5906), enhancing the sensitivity of multiple small cell lung cancer cell lines to the chemotherapeutics Etoposide (Cat. No. 1226) and Carboplatin (Cat. No. 2626).Spezifikation
>99% | |
NVP ADW 742 | |
NVP ADW 742 |
50 mg | |
453.58 |
Nur für Forschungszwecke