Learn More
Tocris Bioscience™ NVP ADW 742
ATP-competitive inhibitor of IGF1R
173.00 € - 694.00 €
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Produkttyp | NVP ADW 742 |
Molekulargewicht | 453.58 |
Hemmstoffe | NVP ADW 742 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18753968
|
Tocris Bioscience™
5247/10 |
10 mg |
173.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18743158
|
Tocris Bioscience™
5247/50 |
50 mg |
694.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
ATP-competitive inhibitor of IGF1R (IC50 in the range of 0.1-0.2 μM). Also inhibits c-Kit kinase activity (IC50 in the range of 3-5 μM). Exhibits a synergistic effect with Imatinib, enhancing the sensitivity of multiple small cell lung cancer cell lines to the chemotherapeutics etoposide (Cat. No. 1226) and carboplatin (Cat. No. 2626).Spezifikation
>99% | |
NVP ADW 742 | |
453.58 | |
NVP ADW 742 |
Nur für Forschungszwecke