Learn More
Fisherbrand™ Taumelmischer mit variabler Drehzahl
Ermöglicht eine schonende gleichmäßige Mischung von Flüssigkeiten in Röhrchen, Platten, Zellkulturkolben und Schalen
714.00 €
Spezifikation
Neigungswinkel | 20 ° |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 0,8 kg |
Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min |
Drehzahlbereich | 2 bis 60 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15594070
|
Fisherbrand™
88861044 |
EU-, UK-, CN-Stecker | CE |
714.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Die variable Drehzahl von 2 bis60 U/min ermöglicht das sanfte und kontinuierliche Mischen von Proben
- Die flache, kompakte Bauweise ermöglicht die Platzierung an jedem Arbeitsplatz. Die Plattform mit 12 x 10.5 in. bietet Platz für eine Vielzahl von Röhrchen und Behältern
- Display will show last used settings, even after power has been turned off.
- Betriebstemperaturbereich -5 bis 40 °C, einsetzbar in Nicht-CO2-Inkubatoren, Kühlschränken und Kammern
- Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
- Akustischer und visueller Alarm – Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein 5maliger Alarmton, wenn die Nullzeit erreicht wird, dann zeigt das Zeitfenster “Ende“ an und blinkt durchgehend.
- Der Alarm kann mit jeder Tastenberührung unterbrochen werden
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
20 ° | |
±1 U/min | |
100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz | |
5 bis 40 °C verwendbar in Nicht-CO2-Inkubatoren, Kühlschränken und Kammern | |
1.8 lbs. | |
Aluminiumplattform | |
10,7 in. | |
16,3 in. | |
415 mm | |
10,5 in. | |
266 mm | |
6 kg | |
20°-Taumelmischer mit Neigung – variable Drehzahl | |
0 min bis 99 h 59 min |
0,8 kg | |
2 bis 60 U/min | |
100/240 V | |
1 A | |
50/60 Hz | |
16,3 x 11,5 x 10,7 in. (415 x 293 x 273 mm) | |
273 mm | |
12 in. | |
306 mm | |
293 mm | |
13,2 lb. | |
Akustisch und visuell | |
LED | |
2 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Taumelmischer mit variabler Drehzahl