Learn More
Fisherbrand™ Taumelmischer mit variabler Drehzahl
Ermöglicht eine schonende gleichmäßige Mischung von Flüssigkeiten in Röhrchen, Platten, Zellkulturkolben und Schalen
Marke: Fisherbrand™ 88861044
Beinhaltet: Genoppte Gummimatte und sechs Befestigungsbänder für Röhrchen
Beschreibung
- Die variable Drehzahl von 2 bis60 U/min ermöglicht das sanfte und kontinuierliche Mischen von Proben
- Die flache, kompakte Bauweise ermöglicht die Platzierung an jedem Arbeitsplatz. Die Plattform mit 12 x 10.5 in. bietet Platz für eine Vielzahl von Röhrchen und Behältern
- Display will show last used settings, even after power has been turned off.
- Betriebstemperaturbereich -5 bis 40 °C, einsetzbar in Nicht-CO2-Inkubatoren, Kühlschränken und Kammern
- Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung mit automatischer Abschaltung
- Akustischer und visueller Alarm – Im zeitgesteuerten Modus ertönt ein 5maliger Alarmton, wenn die Nullzeit erreicht wird, dann zeigt das Zeitfenster “Ende“ an und blinkt durchgehend.
- Der Alarm kann mit jeder Tastenberührung unterbrochen werden
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
20 ° | |
±1 U/min | |
100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz | |
5 bis 40 °C verwendbar in Nicht-CO2-Inkubatoren, Kühlschränken und Kammern | |
1 A | |
CE | |
50/60 Hz | |
12 x 10,5 in. | |
10,7 in. | |
16,3 in. | |
415 mm | |
11,5 in. | |
293 mm | |
13,2 lb. | |
Akustisch und visuell | |
LED | |
0 min bis 99 h 59 min |
0,8 kg | |
2 bis 60 U/min | |
100/240 V | |
9,5 W | |
1.8 lbs. | |
EU-, UK-, CN-Stecker | |
Aluminiumplattform | |
16,3 x 11,5 x 10,7 in. (415 x 293 x 273 mm) | |
273 mm | |
12 in. | |
306 mm | |
10,5 in. | |
266 mm | |
6 kg | |
20°-Taumelmischer mit Neigung – variable Drehzahl | |
Gummimatte mit Vertiefungen und 6 Befestigungsbänder für Röhrchen | |
2 Jahre |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
-
Fisherbrand Rockers and Rotators August DE.mp4
-
Fisherbrand Variable speed nutating mixer
Rockers Rotators and Mini Shakers
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Rockers Rotators and Mini Shakers
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Instruction manual Nutating mixers 3D Platform rotator
DateigrößeVersion: 4.1 MB
Instruction manual Nutating mixers 3D Platform rotator
DateigrößeVersion: 3.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Taumelmischer mit variabler Drehzahl > Steckertyp: EU, UK, CN
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur