Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolben
Die hervorragende Zellkulturoberfläche mit nachgewiesener Leistung erleichtert die Stammzell- und Zellkulturforschung.
507.00 € - 1095.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Frei von tierischem Ursprung; pyrogenfrei, Endotoxin <0,5 EU/ml; USP biologische Reaktivitätsklasse VI; SAL 10-6 |
---|---|
Oberflächenbeschichtung | Nunclon Sphera |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Filter |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15217915
![]() |
Thermo Scientific™
174951 |
25 cm² |
507.00 €
18 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15227915
|
Thermo Scientific™
174952 |
75 cm2 |
1095.00 €
24 Packungen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolben fördern durch ihre Oberfläche mit sehr niedriger Zelladhäsion kontinuierlich die 3D-Sphäroide- und Organoid-Kultur, und unterstützen Sie bei der Bildung von Krebs-Sphäroiden und der Stammzelldifferenzierung für die Krankheitsmodellierung und das Arzneimittelscreening.
Optimierte Leistungsfähigkeit für 3D-Zellkulturen
- Zellwachstum in Suspensionen praktisch ohne Zelladhäsion
- Unterstützt viele unterschiedliche Zelltypen bei der Erzeugung von Sphäroiden
- Fördert die konsistente Bildung von Krebs-Sphäroiden, die die 3D-Strukturen des Tumorwachstums simulieren
- Zeigt eine überlegene Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern aus pluripotenten Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung
- Nachgewiesene Wirksamkeit bei der Unterstützung langfristiger Organoidkulturen
Zertifizierung/Konformität
- Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Pyrogenfrei: Endotoxin-getestet (0,5 EU/ml)
- Biologisch inert: USP-Klasse VI der biologischen Reaktivität
- Hohe Sterilität: SAL 10-6, Gassterilisation mit Ethylenoxid
- Haltbarkeitsdauer: 4 Jahre ab Herstellungsdatum
Spécification
Frei von tierischem Ursprung; pyrogenfrei, Endotoxin <0,5 EU/ml; USP biologische Reaktivitätsklasse VI; SAL 10-6 | |
Nunclon Sphera | |
Steril | |
Filter |
Haltbarkeit
- 4 Jahre
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.