Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schnapp-Deckel für Nunc Behälter
Artikelnummer. p-4525857
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
50 ml-Behälter
Behälter mit 12,5, 20 und 30 ml Volumen
Packungsgröße:
2400 Stück
4000 Stück
Artikelnummer. 11311765
Marke: Thermo Scientific™ 536617
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Halten Sie Proben zusammen mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schnappverschlüssen für Nunc Behälter Diese Verschlüsse werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt.
Halten Sie Proben zusammen mit Thermo Scientific™ Nunc™ Schnappverschlüssen für Nunc Behälter Diese Verschlüsse werden aus hochreinen Harzen auf unseren hochmodernen Anlagen geformt und gefertigt.
  • Polyethylen
  • Nicht steril
  • Für Behälter von 12,5 bis 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Verschluss für Kryoröhrchen
Closure Included Ja
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 12,5 bis 30 ml
Farbe Tiefkühlgerät mit natürlichem
Beschreibung Schnappverschluss für Behälter mit 12,5, 20 und 30 ml Volumen
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter mit 12,5, 20 und 30 ml Volumen
Produktlinie Nunc