Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
Verringern Sie die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten mit diesen Klebefolien, die sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignen.
Marke: Thermo Scientific™ 276014
121.53 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Klebefolien minimieren die Verdunstung und schützen die Proben vor Kontaminationen und Verschütten.
Thermo Scientific Nunc Life Science Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
- Klebefolien zum effektiven Verschließen aller Mikrotiterplatten-Formate
- Die druckempfindliche Haftfläche haftet bei normaler Berührung nicht stark, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Platte.
- Die dünnen, leichten Folien werden mithilfe eines praktischen Hand-Applikators für Klebefolien auf die Platte aufgebracht (separat erhältlich, Kat.- 250050)
Spezifikation
Folie | |
ALUMINIUMDICHTUNGSBAND | |
Unsteril | |
96 | |
100 | |
Allgemein; langfristig | |
Nunc | |
Ja | |
-80 bis +120 °C | |
Alle Mikrotiterplatten | |
Ja |
Reagenzien für die Biowissenschaft, DMSO, Ethanol, Acetylnitril | |
Aluminium | |
Nicht autoklavierbar | |
100 | |
PCR; hervorragende chemische Beständigkeit, minimale Probenverdampfung, formbar, ermöglicht die visuelle Verifizierung der Dichtungssicherheit | |
Selbstklebende Versiegelung | |
Acryl | |
Ja | |
Alle Well-Formen | |
Allgemein |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.